Learn More
2-(1-Naphthyl)ethanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11944651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11944651 50 g 50g
11924651 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11944651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179600500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 773-99-9
Formula molecolare C12H12O
Molecular Weight (g/mol) 172.23
InChI Key RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthaleneethanol, 2-1-naphthyl ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl naphthalene, naphthalen-1-ethanol, 2-naphthylethanol, 1-naphthyl ethanol, 1-naphthalene ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, 1-napthaleneethanol
PubChem CID 13047
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCO
Specifications
Materiale o nome chimico 2-(1-Naphthyl)ethanol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 61.0°C to 65.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 186°C (23.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH2CH2OH
Quantità 50 g
Beilstein 06,668
Peso formulazione 172.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Solid