Learn More
2-(1-Naphthyl)ethanol, TRC
Codice prodotto. 30469568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469568 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN3783255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Naphthyl)ethanol
CAS 773-99-9
Formula molecolare C12 H12 O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2
SMILES OCCc1cccc2ccccc12
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylethanol
Molecular Weight (g/mol) 172.22
Peso formulazione 172.0888