Learn More
2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10591883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10591883 250 mg 250mg
10724773 1 g 1g
10265594 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10591883 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore S07397CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 5121-00-6
Formula molecolare C12H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 204.65
Numero MDL MFCD00175852
InChI Key DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylacetyl chloride
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.66
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.