Learn More
2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 204.66 |
| Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.