Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 29°C to 36°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.0700g/mL |
| Punti di ebollizione | 96°C to 97°C (0.2 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |