Learn More
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30414981
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414981 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414981 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP4813001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS 20980-22-7
Formula molecolare C8 H12 N4
Quantità 1 g
Sinonimo Pyrimidine','2-(1-piperazinyl)-, 1-(2-Pyrimidinyl)piperazine, 1-(2-Pyrimidyl)piperazine, 1-(4-Pyrimidin-2-yl)piperazine, 1-PP, 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-Piperazinopyrimidine, 4-(2-Pyrimidinyl)piperazine, CM 56324H, MJ 13653, N-2-Pyrimidinylpiperazine, PmP
InChI Formula InChI=1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
SMILES C1CN(CCN1)c2ncccn2
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylpyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 164.21
Peso formulazione 164.1062