Learn More
2-(1-Piperidinyl)benzonitrile, 97%
Codice prodotto. 11409363
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11409363 1 g 1g
11419363 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11409363 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11784.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 72752-52-4 | C12H14N2 | 186.258 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72752-52-4
Formula molecolare C12H14N2
Molecular Weight (g/mol) 186.258
Numero MDL MFCD00049221
InChI Key MEBVSLLKZSAIGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-piperidinobenzonitrile, 2-piperidin-1-yl benzonitrile, 2-1-piperidinyl benzonitrile, gnf-pf-3161, benzonitrile, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzenecarbonitrile, 2-piperidino benzonitrile, maybridge1_000930, acmc-1bfz1, 2-1-piperidyl benzonitrile
PubChem CID 2774355
IUPAC Name 2-piperidin-1-ylbenzonitrile
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2- (1-Piperidinyl)benzonitrile
Punto di fusione 41°C to 45°C
Punti di ebollizione 122°C to 125°C (1 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1243909
Peso formulazione 186.26
Percent Purity 97%