Learn More
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperid-4-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10768643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10768643 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10471893 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10768643 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31001CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 668484-45-5
Formula molecolare C13H19N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 313.372
Numero MDL MFCD06658980
InChI Key FMSFMUBALWPCQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 59496772
IUPAC Name 2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[1-(Tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 312.39
Percent Purity 95%