Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit, 9 mm Short Thread
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11890892 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Colore chiusura:
Black
Blue
Transparent
Pre-intagliato:
No
Yes
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Marking Spot Colore chiusura Pre-intagliato Colore Dimensione della confezione
11890892 Sì Blue No Clear pezzi 100
12970881 Sì Blue Yes Clear pezzi 100
11787497 No Blue No Clear pezzi 100
15124649 No Blue Yes Clear pezzi 100
12951251 No Transparent No Clear pezzi 100
11395991 Sì Transparent No Amber pezzi 100
15532320 Sì Black Yes Clear pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11890892
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot Sì
Altezza (sistema metrico) 32 mm