Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore chiusura | Blue |
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Pre-intagliato | Yes |
| Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Vedi altri risultati |