Learn More
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10133474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10133474 250 mg 250mg
10205764 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10133474 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47514CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 127988-21-0
Formula molecolare C9H10N4
Molecular Weight (g/mol) 174.207
Numero MDL MFCD09025845
InChI Key CBGQHZNXHUCAGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzeneamine, benzenamine,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, acmc-20msof, 2-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6482003
IUPAC Name 2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 174.21
Percent Purity 97%