Learn More
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11330657
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11330657
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC47504CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 906352-62-3
Formula molecolare C10H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 187.202
Numero MDL MFCD09025843
InChI Key XPXZXSFDTOZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde
PubChem CID 18525815
IUPAC Name 2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 97%