Learn More
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10604015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10604015 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10604015 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47501DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 876718-01-3
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H9N3O2
Numero MDL MFCD07186455
Quantità 1 g
Sinonimo 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid
InChI Key KPKNLIVZZRDKGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC Name 2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 203.20
PubChem CID 3159712
Peso formulazione 203.2
Percent Purity 97%