Learn More
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10002414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10002414 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10002414 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47516DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876316-41-5
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H8N4
Numero MDL MFCD09025846
Quantità 1 g
Sinonimo 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, benzonitrile,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI Key AFAFVWQAHQRISI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC Name 2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 184.20
PubChem CID 18525818
Peso formulazione 184.2
Percent Purity 97%