Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30390334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390334 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI3856385G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid Hydrochloride
CAS 87266-37-3
Formula molecolare C5H6N2O2 . HCl
Quantità 5 g
Sinonimo 1H-Imidazole-1-acetic acid, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-1-acetic acid, monohydrochloride (9CI), 1-Imidazoleacetic acid hydrochloride, 1-Imidazolylacetic acid hydrochloride, 1H-Imidazole-1-acetic acid hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4H,3H2,(H,8,9);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cn1ccnc1
IUPAC Name 2-imidazol-1-ylacetic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 162.57
Peso formulazione 162.0196