Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17923376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17923376 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17923376 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1453.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Nomi componenti o analita Imidazol-1-yl-acetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H6 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid, Zoledronic Acid Related Compound A, Zoledronic Acid Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)Cn1ccnc1
IUPAC Name 2-imidazol-1-ylacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Quantità 25 mg
Peso formulazione 126.0429 g/mol