Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30399788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399788 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399788 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI3856201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
CAS 98873-55-3
Formula molecolare C5H5N3
Quantità 1 g
Sinonimo 1H-Imidazole-1-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)imidazole, Imidazol-1-ylacetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C5H5N3/c6-1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,3H2
SMILES N#CCN1C=NC=C1
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-1-yl)acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 107.11
Peso formulazione 107.05