Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30400215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400215 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400215 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI385620500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
CAS 98873-55-3
Formula molecolare C5H5N3
Quantità 500 mg
Sinonimo 1H-Imidazole-1-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)imidazole, Imidazol-1-ylacetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C5H5N3/c6-1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,3H2
SMILES N#CCN1C=NC=C1
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-1-yl)acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 107.11
Peso formulazione 107.05