Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10431314
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10431314 1 g 1g
10366564 250 mg 250mg
10275454 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10431314 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32714DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 26286-54-4
Formula molecolare C9H9N3
Molecular Weight (g/mol) 159.192
Numero MDL MFCD03274531
InChI Key HVECTIQVQPUSEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-1-imidazolyl aniline, 2-imidazol-1-yl-phenylamine, 2-imidazol-1-yl aniline, benzenamine,2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenylamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzenamine, pubchem10103, n-o-aminophenyl imidazole, 2-imidazol-1-ylphenylamine
PubChem CID 320166
IUPAC Name 2-imidazol-1-ylaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%