Learn More
2-(1H-Indazol-6-ylthio)-N-methylbenzamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(1H-Indazol-6-ylthio)-N-methylbenzamide |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H13N3OS/c1-16-15(19)12-4-2-3-5-14(12)20-11-7-6-10-9-17-18-13(10)8-11/h2-9H,1H3,(H,16,19)(H,17,18) |