Learn More
2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-ol |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Indice di Merck | 15, 9978 |
| Peso formulazione | 161.2 |
| Percent Purity | 97% |