Learn More
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10719773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10719773 1 g 1g
10435032 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10719773 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24401DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 55317-53-8
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.186
Numero MDL MFCD03086184
InChI Key MHACZVWKWUMHRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrazolyl benzoic acid, 2-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-1h-pyrazol-1-yl, 2-pyrazol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrazolylbenzoic acid, pubchem19561, 2-1-pyrazolyl benzoicacid, benzoic acid,2-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 4738383
IUPAC Name 2-pyrazol-1-ylbenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)N2C=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%