Learn More
[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10567874
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10567874 10 g 10g
10005812 250 mg 250mg
10331143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10567874 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34309EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 61034-86-4
Formula molecolare C11H11NO
Molecular Weight (g/mol) 173.215
Numero MDL MFCD04115123
InChI Key PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole
PubChem CID 7016493
IUPAC Name (2-pyrrol-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 173.21
Percent Purity 97%