Learn More
2-[(1RS)-3-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Mikromol
Descrizione
2-[(1RS)-3-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Mikromol
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol |
| CAS | 1033803-59-6 |
| Nomi componenti o analita | 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18H19NOS |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1-Naphthalenol, 2-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol, 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Duloxetine Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)16-9-8-13-5-2-3-6-14(13)18(16)20/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CNCCC(c1cccs1)c2ccc3ccccc3c2O |
| Show More |