Learn More
2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine] (Terazosin Impurity), TRC
Codice prodotto. 30427652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427652 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427652 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP48062010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine)
CAS 102839-00-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C24 H28 N8 O4
Quantità 10 mg
Sinonimo 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis-(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine), 2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP), Doxazosin Mesilate Imp. H (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI Formula InChI=1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4
IUPAC Name 2-[4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 492.53
Peso formulazione 492.2234
Percent Purity >95