Learn More
2-[2-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, TRC
Codice prodotto. 30134663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134663 250 mg 250mg
30004960 100 mg 100mg
30008997 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134663 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD418685250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1356906-17-6
Formula molecolare C25 H33 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 471.612
Sinonimo 2-[2-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, Quetiapine Fumarate Imp. J (EP)
IUPAC Name 2-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES OCCOCCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H33N3O4S/c29-14-16-31-18-20-32-19-17-30-15-13-27-9-11-28(12-10-27)25-21-5-1-3-7-23(21)33-24-8-4-2-6-22(24)26-25/h1-8,29H,9-20H2
Peso formulazione 471.219