Learn More
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol |
| CAS | 2358-54-5 |
| Formula molecolare | C4H7O2F3 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7F3O2/c5-4(6,7)3-9-2-1-8/h8H,1-3H2 |
| SMILES | OCCOCC(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.09 |
| Peso formulazione | 144.0398 |