Learn More
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol, TRC
Codice prodotto. 30456852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456852 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456852 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79558350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol
CAS 2358-54-5
Formula molecolare C4H7O2F3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H7F3O2/c5-4(6,7)3-9-2-1-8/h8H,1-3H2
SMILES OCCOCC(F)(F)F
IUPAC Name 2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 144.09
Peso formulazione 144.0398