Learn More
2-(2,2,2-Trimethylacetamido)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15457645
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15457645
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27004.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 146140-95-6
Formula molecolare C11H16BNO3
Molecular Weight (g/mol) 221.06
Numero MDL MFCD01114645
InChI Key MXRAJVMTCAUABO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tert-butylcarbonylamino phenylboronic acid, 2-pivalamidophenyl boronic acid, 2-pivalamido phenylboronic acid, 2-pivaloylamino phenylboronic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino phenyl boronic acid, 2-pivaloylaminobenzene boronic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido phenylboronic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido benzeneboronic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino phenylboronic acid, boronic acid,b-2-2,2-dimethyl-1-oxopropyl amino phenyl
PubChem CID 4193502
IUPAC Name [2-(2,2-dimethylpropanoylamino)phenyl]boronic acid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)benzeneboronic acid
Punto di fusione 268°C to 271°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 221.06
Percent Purity 95%