Learn More
2-[2-(2-Aminophenoxy)ethoxy]-4-methyl-benzenamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[2-(2-Aminophenoxy)ethoxy]-4-methyl-benzenamine |
| CAS | 96331-95-2 |
| Formula molecolare | C15 H18 N2 O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H18N2O2/c1-11-6-7-13(17)15(10-11)19-9-8-18-14-5-3-2-4-12(14)16/h2-7,10H,8-9,16-17H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(OCCOc2ccccc2N)c1 |
| IUPAC Name | 2-[2-(2-aminophenoxy)ethoxy]-4-methylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 258.32 |
| Peso formulazione | 258.1368 |