missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[2-(2-Aminophenoxy)ethoxy]-4-methyl-benzenamine, TRC

Codice prodotto. 30312113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312113 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30312113 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA618925100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2-[2-(2-Aminophenoxy)ethoxy]-4-methyl-benzenamine
CAS 96331-95-2
Formula molecolare C15 H18 N2 O2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H18N2O2/c1-11-6-7-13(17)15(10-11)19-9-8-18-14-5-3-2-4-12(14)16/h2-7,10H,8-9,16-17H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)c(OCCOc2ccccc2N)c1
IUPAC Name 2-[2-(2-aminophenoxy)ethoxy]-4-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 258.32
Peso formulazione 258.1368
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.