Learn More
2,2,2-Tribromoethanol, 99%
Codice prodotto. 10425091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10425091 10 g Bottiglia in vetro 10g
10499752 50 g Bottiglia in vetro 50g
10297313 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10425091 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421430100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-80-9
Formula molecolare C2H3Br3O
Molecular Weight (g/mol) 282.76
Numero MDL MFCD00004671
InChI Key YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
PubChem CID 6400
IUPAC Name 2,2,2-tribromoethanol
SMILES C(C(Br)(Br)Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 2-Tribromoethanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73°C to 79°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br3CCH2OH
Quantità 10 g
Beilstein 01, II, 338
Fieser 11,111
Indice di Merck 12, 9743
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25g/L @ 40°C
Peso formulazione 282.76
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,2-Tribromoethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.