Learn More
2,2,2-Trichloro-acetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trichloroacetic acid (TCA) |
| CAS | 76-03-9 |
| Formula molecolare | C2 H Cl3 O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC Name | 2,2,2-trichloroacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.39 |
| Peso formulazione | 161.9042 |