Learn More
2,2,2-Trichloroethanol, 99%
Codice prodotto. 10173330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10173330 500 g Bottiglia in vetro 500g
10061570 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10173330 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139445000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-20-8
Formula molecolare C2H3Cl3O
Molecular Weight (g/mol) 149.4
Numero MDL MFCD00004677
InChI Key KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC Name 2,2,2-trichloroethanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 2-Trichloroethanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 17.8°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5500g/mL
Punti di ebollizione 151.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CCl3CH2OH
Indice di rifrazione 1.4885 to 1.4905
Quantità 500 g
Beilstein 01, 338
Fieser 03,295; 04,521; 06,605
Indice di Merck 15, 9803
Gravità specifica 1.55
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and carbon,tetrachloride
Peso formulazione 149.4
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid