Learn More
2,2,2-Trichloroethanol, 99%
Codice prodotto. 15468879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15468879 25 g 25g
11338015 5 g 5g
11348015 100 g 100g
11358015 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15468879 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08163.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.395 g/mol
2,2,2-Trichloroethanol is used as a sedative or a hypnotic. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,2-Trichloroethanol is used as a sedative or a hypnotic. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from water and oxidizing agents. Protect from humidity and water. Incompatible with oxidizing agents, Strong acids, Strong bases, Strong reducing agents, Acid chlorides, Acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-20-8
Formula molecolare C2H3Cl3O
Molecular Weight (g/mol) 149.395
Numero MDL MFCD00004677
InChI Key KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC Name 2,2,2-trichloroethanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trichloroethanol
Punto di fusione 17°C to 18°C
Densità 1.56
pH 5 to 6
Punti di ebollizione 151°C to 153°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.4895
Quantità 25 g
Beilstein 1697495
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,9638
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 149.4
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,2-Trichloroethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trichloroethanol