Learn More
2,2,2-Trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10636430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636430 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10636430 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00247DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 2-Trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride
CAS 13652-09-0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H9ClF3N
Quantità 1 g
Sinonimo 2,2,2-trifluoro-1-phenylethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hcl, pubchem13913, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hcl, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine, chloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylaminehydrochloride, benzenemethanamine, a-trifluoromethyl-,hydrochloride 1:1
InChI Key LCQGOISHUDYBOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-1-phenylethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 211.612
PubChem CID 12622930
Peso formulazione 211.61
Percent Purity 95%