Learn More
2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide, TRC
Codice prodotto. 30456956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456956 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456956 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT78306550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide
CAS 159277-10-8
Formula molecolare C12H13F3INO3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H13F3INO3/c1-19-9-6-8(16)10(20-2)5-7(9)3-4-17-11(18)12(13,14)15/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,17,18)
SMILES COc1cc(CCNC(=O)C(F)(F)F)c(OC)cc1I
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 403.14
Peso formulazione 402.9892