Learn More
2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, TRC
Codice prodotto. 30457356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457356 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT842940100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide
CAS 667-35-6
Formula molecolare C4 H2 F6 N2 O2
Quantità 100 mg
Sinonimo 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)hydrazide, 1,2-Bis(trifluoroacetyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, NSC 23684
InChI Formula InChI=1S/C4H2F6N2O2/c5-3(6,7)1(13)11-12-2(14)4(8,9)10/h(H,11,13)(H,12,14)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 224.061
Peso formulazione 224.002