Learn More
2,2,2-Trifluoroacetamidine, 85%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15224388 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15224388 25 g 25g
15204388 1 g 1g
15214388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15224388 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454690250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 354-37-0
Formula molecolare C2H3F3N2
Molecular Weight (g/mol) 112.06
Numero MDL MFCD00041545
InChI Key NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
PubChem CID 2776882
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethanimidamide
SMILES NC(=N)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroacetamidine
Punti di ebollizione 35.0°C to 37.0°C (11.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 84% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 112.05
Percent Purity 85%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,2-Trifluoroacetamidine, 85%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.