Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 2, 2-Trifluoroethanesulfonyl chloride |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.6500g/mL |
| Punti di ebollizione | 64°C to 67°C (45.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 72°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |