Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, 99.8%, extra pure
Codice prodotto. 10214810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
2.50L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10214810 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10051560 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10625002 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10633563 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11348661 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10214810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139755000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-89-8
Formula molecolare C2H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 100.04
Numero MDL MFCD00004672
InChI Key RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethanol
SMILES OCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 2-Trifluoroethanol
Punto di fusione -45.0°C
Colore Colorless
Densità 1.3900g/mL
pH 5.0 to 7.5 (10% v/v soln.)
Punti di ebollizione 77.0°C to 80.0°C
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.75% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CH2OH
Indice di rifrazione 1.2907
Quantità 500 mL
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Indice di Merck 15,9848
Gravità specifica 1.39
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohols,ketons,esters and ethers
Viscosità 1.75 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 100.04
Percent Purity 99.8%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.