Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99.8% (GC), Eluent additive for LC-MS, Solstice
Codice prodotto. 15670800 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
10 x 1 mL
Imballaggio:
Ampoule
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15670800 50 mL Glass Bottle 50mL
15628500 10 x 1 mL Ampoule pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15670800 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 0584150ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Eluent additive for LC-MS
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-89-8
Formula molecolare C2H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 100.04
Numero MDL MFCD00004672
InChI Key RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethanol
SMILES OCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethanol
Punto di fusione -44°C (literature)
Colore Colorless
Densità 1.391g/mL at 20°C, 1.373g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 77°C to 80°C
Punto d'infiammabilità 29°C (84.2°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CF3CH2OH
Indice di rifrazione n20/D 1.3(lit.)
Quantità 50 mL
Numero UN UN1986
Beilstein 1733203
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 100.04g/mol
Pressione del vapore 70mmHg (25°C)