Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15628190 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15628190 25 g Bottiglia in vetro 25g
15618190 100 g Bottiglia in vetro 100g
15638190 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15628190 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore T6300225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-89-8
Formula molecolare C2H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 100.04
Numero MDL MFCD00004672
InChI Key RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMILES OCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethanol
Punto di fusione -44°C
Colore Colorless
Densità 1.373g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 73°C to 77°C
Punto d'infiammabilità 29°C (84.2°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CH2OH
Quantità 25 g
Numero UN UN1986
Beilstein 1733203
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethan-1-ol
Densità vapore 3.5 (vs air)
Pressione del vapore 70mmHg (25°C)
Percent Purity ≥99%