Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals ProdottiDescrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| Punto di fusione | -44°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.373g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 73°C to 77°C |
| Punto d'infiammabilità | 29°C (84.2°F) |
| Odore | Characteristic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CF3CH2OH |
| Quantità | 25 g |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?