Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol-d{2}, 98% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11324478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324478 1 g 1g
11314478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11324478 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042362.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
NMR Solvent
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132248-58-9
Formula molecolare C2H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 102.052
Numero MDL MFCD00082609
InChI Key RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
Sinonimo 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, trifluoroethanol-d2, 2,2,2-trifluoroethanol-d2, trifluoro 2 h? ethanol, 2,2,2-trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2 99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, 99.5 atom % d, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol 99.5
PubChem CID 12255976
IUPAC Name 1,1-dideuterio-2,2,2-trifluoroethanol
SMILES C(C(F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethanol-d2
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 1 g
Punto di fusione -44°C
Punti di ebollizione 77°C to 80°C
Numero UN UN1992
Peso formulazione 102.02
Percent Purity 98%