Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, NMR grade, 99.5%
Codice prodotto. 11383826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383826 25 g 25g
11373826 5 g 5g
11393826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11383826 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16898.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-89-8
Formula molecolare C2H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 100.04
Numero MDL MFCD00004672
InChI Key RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethanol
Punto di fusione -44°C
Punti di ebollizione 74°C to 75°C
Punto d'infiammabilità 29°C (84°F)
Formula lineare CF3CH2OH
Quantità 25 g
Numero UN UN1992
Beilstein 1733203
Peso formulazione 100.04
Percent Purity 99.5%
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trifluoroethanol