Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, TRC
Codice prodotto. 30450467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450467 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT790175250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethanol
CAS 75-89-8
Formula molecolare C2 H3 F3 O
Quantità 250 g
Sinonimo Ethanol','2,2,2-trifluoro- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,2-Trifluoroethanol (ACI), 2,2,2-Trifluoroethan-1-ol, 2,2,2-Trifluoroethyl alcohol, MeSH ID: D014270, NSC 451, TFE, β,β,β-Trifluoroethyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
SMILES OCC(F)(F)F
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethanol
Molecular Weight (g/mol) 100.04
Peso formulazione 100.0136