Learn More
2,2,2-Trifluoroethyl formate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11332199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332199 5 g 5g
11322199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332199 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27212.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 32042-38-9 | Molecular Formula: C3H3F3O2 | Molecular Weight: 128.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32042-38-9
Formula molecolare C3H3F3O2
Molecular Weight (g/mol) 128.05
Numero MDL MFCD06797733
InChI Key CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tfef, formic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylformate, trifluoroethyl formate, zlchem 326, hcooch2cf3, acmc-209hq8, ksc495g7p, 2,2,2-trifluoroethyl formate, 2,2,2-tris fluoranyl ethyl methanoate
PubChem CID 141681
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethyl formate
SMILES FC(F)(F)COC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethyl formate
Densità 1.317
Punti di ebollizione 59°C to 60°C
Punto d'infiammabilità 7°C (45°F)
Indice di rifrazione 1.001
Quantità 5 g
Numero UN UN3272
Peso formulazione 128.05
Percent Purity 95%