Learn More
2,2,2-Trifluoroethyl Formate, TRC
Codice prodotto. 30451509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30451509 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451509 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7745351G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethyl Formate
CAS 32042-38-9
Formula molecolare C3H3F3O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2,2,2-Trifluoro-ethanol-1-formate
InChI Formula InChI=1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
SMILES FC(F)(F)COC=O
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethyl formate
Molecular Weight (g/mol) 128.05
Peso formulazione 128.0085