Learn More
2,2,2-Trifluoroethyl Formate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2,2-Trifluoroethyl Formate |
| CAS | 32042-38-9 |
| Formula molecolare | C3H3F3O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2,2,2-Trifluoro-ethanol-1-formate |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)COC=O |
| IUPAC Name | 2,2,2-trifluoroethyl formate |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.05 |
| Peso formulazione | 128.0085 |