Learn More
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10093680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10093680 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10093680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 312780250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 352-87-4 | Molecular Formula: C6H7F3O2 | Molecular Weight: 168.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352-87-4
Formula molecolare C6H7F3O2
Molecular Weight (g/mol) 168.12
Numero MDL MFCD00013576,MFCD00274739
InChI Key QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-methyl-acrylic acid 2,2,2-trifluoro-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, trifluoroethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl m, acmc-1af8z
PubChem CID 9608
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 59.0°C (100.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 16°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2CH2CF3
Indice di rifrazione 1.3600 to 1.3620
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.18
Stabilizzatore 100ppm MEHQ
Peso formulazione 168.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals